Learn More
3-etil-3-metiloxolano-2,5-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethyl-3-methyloxolane-2,5-dione |
| CAS | 50598-33-9 |
| Fórmula molecular | C7H10O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Ethyldihydro-3-methyl-2,5-furandione, 2-Ethyl-2-methylsuccinic anhydride, 3-Ethyl-3-methyldihydrofuran-2,5-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O3/c1-3-7(2)4-5(8)10-6(7)9/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC1(C)CC(=O)OC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-etil-3-metiloxolano-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 142.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.063 |