Learn More
3-etil-3-metilheptano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethyl-3-methylheptane |
| CAS | 17302-01-1 |
| Fórmula molecular | C10H22 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H22/c1-5-8-9-10(4,6-2)7-3/h5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCC(C)(CC)CC |
| Peso molecular (g/mol) | 142.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.1722 |