Learn More
3-Etil-3-hexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415816 5 g 5 g
11405816 1 g 1 g
11425816 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20859.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 597-76-2 | Molecular Formula: C8H18O | Molecular Weight: 130.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 597-76-2
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00039616
Clave InChI WNDLTOTUHMHNOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethyl-3-hexanol, 3-hexanol, 3-ethyl, 1,1-diethyl-1-butanol, diethyl n-propyl carbinol, acmc-1ak6h
PubChem CID 69008
Nombre IUPAC 3-etilhexan-3-ol
SMILES CCCC(O)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-3-hexanol
Densidad 0.83
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 98%