Learn More
3-etil-2-metilpentano, TRC
Código de producto. 30374699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374699 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30374699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93924350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-2-methylpentane
CAS 609-26-7
Fórmula molecular C8 H18
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18/c1-5-8(6-2)7(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
SMILES CCC(CC)C(C)C
Nombre IUPAC 3-etil-2-metilpentano
Peso molecular (g/mol) 114.228
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.141