Learn More
Yoduro de 3-etil-2-metilbencoxazolio, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11483058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483058 100 g 100 g
11463058 5 g 5 g
11473058 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18778.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5260-37-7
Fórmula molecular C10H12INO
Peso molecular (g/mol) 289.12
Número MDL MFCD00044141
Clave InChI UZWYLWSUBQEUMC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzo d oxazol-3-ium iodide, 2-methyl-3-ethylbenzoxazolium iodide, benzoxazolium, 3-ethyl-2-methyl-, iodide, benzoxazolium, 3-ethyl-2-methyl-, iodide 1:1, 3-ethyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-3-ium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzoxazoliumiodide, acmc-209l0h, ethyl-2-methyl-benzoxazolium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, technical grade
PubChem CID 21331
Nombre IUPAC 3-Etil-2-metil-1,3-benzoxazol-3-io; yoduro
SMILES [I-].CC[N+]1=C(C)OC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide
Punto de fusión 196°C to 198°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.12
Porcentaje de pureza 95%