Learn More
3-Etil-2-metil-2-heptanol, 97 %
Código de producto. 11400057
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400057 5 g 5 g
11410057 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20979.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19780-59-7
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.29
Número MDL MFCD00046575
Clave InChI IDMQBLFACWMOGD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-ethyl-2-methyl-2-heptanol, acmc-20an4e, dimethyl 3-heptyl carbinol, 2-heptanol,3-ethyl-2-methyl
PubChem CID 547703
Nombre IUPAC 3-Etil-2-metilheptan-2-ol
SMILES CCCCC(CC)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-2-methyl-2-heptanol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.28
Porcentaje de pureza 97%