Learn More
3-Etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-oxazolidina, TRC
Código de producto. 30010535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010535 1 g 1 g
30007807 100 mg 100 miligramos
30004834 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6796301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143860-04-2
Fórmula molecular C11 H23 N O
Peso molecular (g/mol) 185.31
Sinónimo Oxazolidine, 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-, 3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)oxazolidine, 3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine, MS-PLUS, Zoldine MS-PLUS
Nombre IUPAC 3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oxazolidina
SMILES CCN1CCOC1(C)CCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-oxazolidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H23NO/c1-5-12-8-9-13-11(12,4)7-6-10(2)3/h10H,5-9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.178
Porcentaje de pureza >95%