Learn More
3-Etil-2-yodotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479802 5 g 5 g
11489802 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479802 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10839.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 175277-95-9 | C9H11I | 246.091 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175277-95-9
Fórmula molecular C9H11I
Peso molecular (g/mol) 246.091
Número MDL MFCD00052855
Clave InChI PCSPENCTMKMGFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethyl-6-methyliodobenzene, 3-ethyl-2-iodotoluene, acmc-1c540, 1-methyl-2-iodo-3-ethylbenzene, 3-ethyl-2-iodo-1-methylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl-2-iodo
PubChem CID 2734195
Nombre IUPAC 1-etilo-2-yodo-3-metilbenceno
SMILES CCC1=CC=CC(=C1I)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-2-iodotoluene
Punto de ebullición 118°C to 120°C (15 mmHg)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.08
Porcentaje de pureza 98%