Learn More
3-etil-2-imina meloxicam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(2Z)-3-Ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| CAS | 1331636-17-9 |
| Fórmula molecular | C16 H17 N3 O4 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-[(2Z)-3-Ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. D (EP), Meloxicam Imp. D (EP), N-[(2Z)-3-Ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Meloxicam Impurity D, 3-Ethyl-2-imine Meloxicam |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3O4S2/c1-4-19-9-10(2)24-16(19)17-15(21)13-14(20)11-7-5-6-8-12(11)25(22,23)18(13)3/h5-9,20H,4H2,1-3H3/b17-16- |
| SMILES | CCN1C=C(C)S/C/1=N\C(=O)C2=C(O)c3ccccc3S(=O)(=O)N2C |
| Nombre IUPAC | (NZ)-N-(3-etil-5-metil-1,3-tiazol-2-ilideno)-4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 379.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.066 |