Learn More
3-Etil-2,5-pirazinidanol, TRC
Código de producto. 17990785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990785 2.5 mg 2.50 miligramo
17962145 10 mg 10 miligramos
17901185 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9256052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86917-74-0
Fórmula molecular C10 H16 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 196.25
Sinónimo 2,5-Pyrazinediethanol, 3-ethyl-, 3-Ethyl-2,5-bis(2-hydroxyethyl)pyrazine, Potassium Clavulanate Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 2-[6-etil-5-(2-hidroxietil)pirazina-2-il]etanol
SMILES CCc1nc(CCO)cnc1CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-2,5-pyrazinediethanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O2/c1-2-9-10(4-6-14)11-7-8(12-9)3-5-13/h7,13-14H,2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.1212
Porcentaje de pureza >95%