Learn More
3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-oxo-N-(2-feniletil)-1H-pirol-1-carboxamida, TRC
Código de producto. 30383174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383174 500 mg -
30387814 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE916535500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 247098-18-6
Fórmula molecular C16 H20 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 272.34
Sinónimo 1H-Pyrrole-1-carboxamide, 3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-, 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrrole-1-carboxamide, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide
Nombre IUPAC 4-etil-3-metil-5-oxo-N-(2-feniletil)-2H-pirol-1-carboxamida
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrr
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2O2/c1-3-14-12(2)11-18(15(14)19)16(20)17-10-9-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,3,9-11H2,1-2H3,(H,17,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1525