Learn More
3-Etil-2,4-dimetil-1H-pirol (>85%), TRC
Código de producto. 30137188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137188 5 g 5 g
30133514 25 g 25 g
30004027 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9168805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-22-6
Fórmula molecular C8H13N
Peso molecular (g/mol) 123.2
Sinónimo 3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole, Cryptopyrrole, Kryptopyrrol, Kryptopyrrole, NSC 62025, 2,4-Dimethyl-3-ethyl-1H-pyrrole, 2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Nombre IUPAC 3-etilo-2,4-dimetil-1H-pirrol
SMILES CCc1c(C)c[nH]c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N/c1-4-8-6(2)5-9-7(8)3/h5,9H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.1048