Learn More
3-Etil-1-pentin-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11382466 25 g 25 g
11372466 5 g 5 g
11392466 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11382466 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L06335.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6285-06-9 | C7H12O | 112.17 g/mol
3-Ethyl-1-pentyn-3-ol is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-etil-1-pentin-3-ol se usa en los sectores de los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6285-06-9
Número MDL MFCD00014392
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-1-pentyn-3-ol
Densidad 0.873
Punto de ebullición 138°C to 140°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Fórmula molecular C7H12O
Índice de refracción 1.438
Cantidad 25 g
Número UN UN1987
Beilstein 1740944
Sinónimo 3-ethyl-1-pentyn-3-ol, 1-pentyn-3-ol, 3-ethyl, diethylethynylcarbinol, 3-pentanol, 3-ethynyl, diaethyl-aethenyl-carbinol german, 3-aethyl-pentin-1-ol-3, 3-aethyl-pentin-1-ol-3 german, d iethylethynylcarbinol, acmc-1bagf, diaethyl-aethenyl-carbinol
Información de solubilidad Not miscible in water.
Clave InChI PUNRPAWKFTXZIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(CC)(C#C)O
Nombre IUPAC 3-etilpent-1-in-3-ol
Peso molecular (g/mol) 112.17
PubChem CID 22698
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 98%