Learn More
3-Etil-1-pentin-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372466 5 g 5 g
11382466 25 g 25 g
11392466 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06335.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6285-06-9 | C7H12O | 112.17 g/mol
3-Ethyl-1-pentyn-3-ol is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-etil-1-pentin-3-ol se usa en los sectores de los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6285-06-9
Número MDL MFCD00014392
ChEBI CHEBI:52687
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-1-pentyn-3-ol
Densidad 0.873
Punto de ebullición 138°C to 140°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Fórmula molecular C4H10O2
Índice de refracción 1.438
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1740944
Sinónimo r---1,3-butanediol, r-butane-1,3-diol, 3r-butane-1,3-diol, r-1,3-butanediol, 1,3-butanediol, 3r, r---1,3-butylene glycol, r---butane-1,3-diol, 1,3-butanediol, r
Información de solubilidad Not miscible in water.
Clave InChI PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(CCO)O
Nombre IUPAC (3R)-butano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 90.12
PubChem CID 637497
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 98%