Learn More
3-Etil-1,5,6,7-tetrahidro-2-metil-4H-indol-4-ona, TRC
Código de producto. 30388485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30388485 100 mg -
30371016 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE926290100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6116-76-3
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.24
Sinónimo 2-Methyl-3-ethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole, NSC 136938
SMILES CCc1c(C)[nH]c2CCCC(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO/c1-3-8-7(2)12-9-5-4-6-10(13)11(8)9/h12H,3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.1154