Learn More
Ácido 3-etoxitiofeno-2-carboxílico, 97%
Código de producto. 11499806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499806 25 g 25 g
11479806 1 g 1 g
11489806 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20296.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 139926-23-1 | C7H8O3S | 172,198 g/mol
El ácido 3-etoxitiofeno-2-carboxílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El ácido 3-etoxitiofeno-2-carboxílico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases, agentes redu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139926-23-1
Fórmula molecular C7H8O3S
Peso molecular (g/mol) 172.198
Número MDL MFCD00205205
Clave InChI FTKDCOINUAYGTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777652
Nombre IUPAC Ácido 3-etoxitiofeno-2-carboxílico
SMILES CCOC1=C(SC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxythiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 121°C to 123°C
Cantidad 25 g
Sinónimo maybridge1_003798, acmc-20an4i, 3-ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,3-ethoxy, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-ethoxy, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-ethoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación