Learn More
Ácido 3-etoxitiofeno-2-carboxílico, 97%
Descripción
El ácido 3-etoxitiofeno-2-carboxílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
El ácido 3-etoxitiofeno-2-carboxílico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases, agentes redu
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethoxythiophene-2-carboxylic acid |
| Punto de fusión | 121°C to 123°C |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | maybridge1_003798, acmc-20an4i, 3-ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,3-ethoxy, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-ethoxy, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-ethoxy |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.2 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RU– Solo para uso en investigación