Learn More
3-etoxipropionitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethoxypropionitrile |
| CAS | 2141-62-0 |
| Fórmula molecular | C5H9NO |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO/c1-2-7-5-3-4-6/h2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | CCOCCC#N |
| Nombre IUPAC | 3-etoxipropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 99.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.0684 |