Learn More
3-Etoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441327 100 g 100 g
11421327 5 g 5 g
11431327 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24266.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 621-34-1 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-34-1
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00016450
Clave InChI VBIKLMJHBGFTPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-ethoxyphenol, phenol, 3-ethoxy, phenol, m-ethoxy, resorcinol monoethyl ether, 3-ethoxy-phenol, unii-iky4o3474a, 3-ethyloxy phenol, pubchem9510, acmc-209mzu, phenol, m-ethoxy-8ci
PubChem CID 69306
Nombre IUPAC 3-etoxifenol
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxyphenol
Punto de fusión 28°C to 31°C
Densidad 1.07
Punto de ebullición 247°C
Temperatura de inflamación >93°C (199°F)
Olor Phenol-like
Índice de refracción 1.541
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%