Learn More
3-Etoximetileno-2,4-pentanodiona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441040 5 g 5 g
11451040 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25445.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33884-41-2 | C8H12O3 | 156.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33884-41-2
Fórmula molecular C8H12O3
Peso molecular (g/mol) 156.18
Número MDL MFCD07368652
Clave InChI ITTXGKOHFZJUEX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 240418
Nombre IUPAC 3-(metoximetilideno)pentano-2,4-diona
SMILES CCOC=C(C(C)=O)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxymethylene-2,4-pentanedione
Punto de ebullición 140°C to 142°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.484
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-ethoxymethylene pentane-2,4-dione, 3-ethoxymethylene-2,4-pentanedione, 3-ethoxymethylidene pentane-2,4-dione, acmc-1cmxl, 3-acetyl-4-ethoxy-3-buten-2-one, 3-ethoxymethylene-pentan-2,4-dione, 2,4-pentanedione,3-ethoxymethylene, 2,4-pentanedione, 3-ethoxymethylene, methyl 1-methylcarbonyl-2-ethoxyvinyl ketone
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18
Porcentaje de pureza ≥98%