Learn More
3-Etoximetacroleína, 95 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10145030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10145030 1 g Frasco de vidrio 1 g
10606822 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10145030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213990010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42588-57-8
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Número MDL MFCD00006975
Clave InChI KDOAHVPFGIYCEU-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 3-ethoxymethacrolein, 3-ethoxy-2-methylacrylaldehyde, 3-ethoxy-2-methyl-2-propenal, 2e-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal, 3-ethoxy-2-methylpropenal, 3-ethoxy-2-methylacroleine, e-2-methyl-3-ethoxypropenal, 2-propenal, 3-ethoxy-2-methyl, e-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal
PubChem CID 12278948
Nombre IUPAC (Z)-3-etoxi-2-metilprop-2-enal
SMILES CCO\C=C(/C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxymethacrolein
Nombre de nota tech., 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 78.0°C to 81.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OCH=C(CH3)CHO
Índice de refracción 1.4792 to 1.4812
Cantidad 1 g
Beilstein 01, IV, 4082
Gravedad específica 0.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Ethoxymethacrolein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación