Learn More
Bromuro 3-(etoxicarbonil)propilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal ™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475305 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15475305 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58023.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 131379-39-0 | C6H11BrO2Zn | 260.436 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acoplamiento catalizado de paladio con bromuro de [4-(metoxicarbonilo)benzilzinc a continuación de la hidrólisis selectiva del éster terc-butílico del ácido trifluoroacético en el diseño y la síntesis de inhibidores que contienen piridona.
Solubilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Ethoxycarbonyl)propylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 131379-39-0
Densidad 0.976
Fórmula molecular C6H11BrO2Zn
Fórmula lineal CH3CH2O2C(CH2)3ZnBr
Número MDL MFCD00671977
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo zinc 2+ ion 4-ethoxy-4-oxobutan-1-ide bromide
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI XPARCVGSTPKNNR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCOC(=O)CC[CH2-].[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); butanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 260.436
PubChem CID 4390801
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.44
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Ethoxycarbonyl)propylzinc bromide, 0.5M in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, 3-(Ethoxycarbonyl)propylzinc bromide