Learn More
Bromuro de [3-(etoxicarbonil)propil]trifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [3-(Ethoxycarbonyl)propyl]triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 50479-11-3 |
| Fórmula molecular | C24H26BrO2P |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (4-Ethoxy-4-oxobutyl)triphenylphosphonium Bromide (1:1), 3-Carboethoxypropyltriphenylphosphonium Bromide, NSC 269919 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H26O2P.BrH/c1-2-26-24(25)19-12-20-27(21-13-6-3-7-14-21,22-15-8-4-9-16-22)23-17-10-5-11-18-23;/h3-11,13-18H,2,12,19-20H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | O=C(OCC)CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-] |
| Nombre IUPAC | Bromuro de (4-etoxi-4-oxobutil)trifenilfosfonio |
| Peso molecular (g/mol) | 457.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.09 |