Learn More
Yoduro de 3-(etoxicarbonil)fenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal ™, Thermo Scientific™
Código de producto. 15475315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475315 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15475315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58105.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 282727-18-8
Densidad 0.991
Fórmula molecular C9H9IO2Zn
Número MDL MFCD00671981
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo zinc 2+ ion 3-ethoxycarbonyl benzen-1-ide iodide
Clave InChI KNTSJWIWLNBYJL-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCOC(=O)C1=C[C-]=CC=C1.[Zn+]I
Nombre IUPAC benzoato de etilo; yodozinc(1+)
Peso molecular (g/mol) 341.453
PubChem CID 6095944
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.45