Learn More
Ácido 3-(etoxicarbonil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342479 1 g 1 g
11352479 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26615.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4334-87-6 | C9H11BO4 | 193.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4334-87-6
Fórmula molecular C9H11BO4
Peso molecular (g/mol) 193.99
Número MDL MFCD02179444
Clave InChI REHVCPNQQBDOJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-carbethoxyphenylboronic acid, m-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 3-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, ethyl 3-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 3-boronobenzoate, 3-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 3-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid
PubChem CID 3249312
Nombre IUPAC ácido (3-etoxicarbonilfenil)borónico
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 135°C to 139°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.99
Porcentaje de pureza 97%