Learn More
Éster etílico del ácido 3-(etoxicarbonil)-4-metil-5-(1-oxopropil)-2-furanpropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-5-(1-oxopropyl)-2-furanpropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 181866-85-3 |
| Fórmula molecular | C16H22O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O6/c1-5-11(17)15-10(4)14(16(19)21-7-3)12(22-15)8-9-13(18)20-6-2/h5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | O=C(CC)C1=C(C)C(C(OCC)=O)=C(CCC(OCC)=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-etoxi-3-oxopropil)-4-metil-5-propionilfuran-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 310.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.14 |