Learn More
Éster etílico del ácido 3-(etoxicarbonil)-4-metil-2-furanpropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-2-furanpropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 181866-83-1 |
| Fórmula molecular | C13H18O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O5/c1-4-16-11(14)7-6-10-12(9(3)8-18-10)13(15)17-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(OCC)C1=C(CCC(OCC)=O)OC=C1C |
| Nombre IUPAC | 2-(3-etoxi-3-oxopropil)-4-metilfuran-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 254.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.12 |