Learn More
3-Etoxibenzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491618 25 g 25 g
11481618 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13908.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25117-75-3 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25117-75-3
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.18
Número MDL MFCD00001805
Clave InChI PFNAUBYHTWDKBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 3-ethoxy, benzonitrile, m-ethoxy, m-ethoxy benzonitrile, acmc-20an4n, 3-ethoxybenzenecarbonitrile, 3-ethoxybenzoic acid nitrile
PubChem CID 91283
Nombre IUPAC 3-Etoxibenzonitrilo
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxybenzonitrile
Densidad 1.047
Punto de ebullición 241°C to 244°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 25 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 95%