Learn More
Ácido 3-etoxibenzoico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307575 10 g 10 g
11317575 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05721.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 621-51-2 | Molecular Formula: C9H10O3 | Molecular Weight: 166.176 g/mol
3-Ethoxybenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-etoxibenzoico es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 621-51-2
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00016517
Clave InChI DTFQMPQJMDEWKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxybenzoate, m-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzoic acid, benzoic acid, m-ethoxy, 3-ethoxybenzoicacid, 3-ethyloxy benzoic acid, 3-ethoxybenzoic acid
PubChem CID 12126
ChEBI CHEBI:27990
Nombre IUPAC ácido 3-etoxibenzoico
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxybenzoic acid
Punto de fusión 135°C to 137°C
Cantidad 10 g
Beilstein 509159
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%