Learn More
3-Etoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433188 10 g 10 g
11423188 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18940.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22924-15-8 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22924-15-8
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00016606
Clave InChI QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, m-ethoxy, 3-ethoxy benzaldehyde, 3-ethoxybenzaldehdye, pubchem13132, acmc-209fzo, intermediates-zcf02615, 3-ethoxybenzaldehyde
PubChem CID 89908
Nombre IUPAC 3-Etoxibenzaldehído
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxybenzaldehyde
Densidad 1.07
Punto de ebullición 132°C to 134°C (15 mmHg)
Cantidad 10 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%