Learn More
3-Etoxianilina, TRC
Código de producto. 30381388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381388 1 g
30380358 5 g
30376404 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9377581G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-33-0
Fórmula molecular C8 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 137.179
Sinónimo m-Phenetidine (7CI,8CI), 3-Ethoxybenzenamine, (3-Ethoxyphenyl)amine, 3-Aminophenyl ethyl ether, 3-Ethoxyaniline, NSC 9817, m-Ethoxyaniline, m-Ethoxyphenylamine, Benzenamine, 3-ethoxy-, 3-Phenetidine
Nombre IUPAC 3-etoxianilina
SMILES CCOc1cccc(N)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenetidine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,2,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841