Learn More
Ácido 3-etoxiacrílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10306954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10306954 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10289822 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10306954 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH00924DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6192-01-4
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Clave InChI SYMAGJYJMLUEQE-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 3-ethoxyacrylic acid, e-3-ethoxyacrylic acid, 3-ethoxyprop-2-enoic acid, 3-ethyoxyacrylic acid, 3-ethoxy-2-propenoic acid, 2e-3-ethoxyprop-2-enoic acid, 2e-3-ethoxyacrylic acid, 3-ethoxyacrylicacid, pubchem20958, e-3-ethoxy-acrylic acid
PubChem CID 5709609
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxyacrylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 95%