Learn More
Ácido 3-etoxiacrílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10289822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10289822 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10306954 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10289822 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH00924DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 6192-01-4
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Clave InChI SYMAGJYJMLUEQE-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 3-ethoxyacrylic acid, e-3-ethoxyacrylic acid, 3-ethoxyprop-2-enoic acid, 3-ethyoxyacrylic acid, 3-ethoxy-2-propenoic acid, 2e-3-ethoxyprop-2-enoic acid, 2e-3-ethoxyacrylic acid, 3-ethoxyacrylicacid, pubchem20958, e-3-ethoxy-acrylic acid
PubChem CID 5709609
Spécification
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxyacrylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.