Learn More
3-etoxi-androsta-3,5-dien-17-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one (Androstenedione Ethylenolether) |
| CAS | 972-46-3 |
| Fórmula molecular | C21 H30 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one, Testosterone Imp. B (EP), Androstenedione Ethylenolether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O2/c1-4-23-15-9-11-20(2)14(13-15)5-6-16-17-7-8-19(22)21(17,3)12-10-18(16)20/h5,13,16-18H,4,6-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC1=CC2=CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)CC1 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S)-3-etoxi-10,13-dimetil-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 314.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.2246 |