Learn More
ácido 3-etoxi-5-(trifluorometil) bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440276 1 g 1 g
15450276 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52989.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 871332-96-6 | Molecular Formula: C9H10BF3O3 | Molecular Weight: 233.98 g/mol
Reactant involved in suzuki-miyaura cross-coupling reactions, aerobic oxidative cross-coupling, rhodium-catalyzed addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo que participa en las reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura, el acoplamiento cruzado oxidativo y aeróbico y las reacciones de adición catalizadas con rodio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 871332-96-6
Fórmula molecular C9H10BF3O3
Peso molecular (g/mol) 233.98
Número MDL MFCD08056361
Clave InChI ATZRXKHRSOTBAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxy-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-ethoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-3-ethoxy-5-trifluoromethyl phenyl, 3-ethoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-ethoxy-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, acmc-209qhp, 3-ethoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronicacid
PubChem CID 44717589
Nombre IUPAC ácido [3-etoxi-5-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES CCOC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)B(O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 173°C to 176°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.98
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.