Learn More
Ácido 3-etoxi-5-metilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethoxy-5-methylphenylboronic acid |
| CAS | 1256346-05-0 |
| Fórmula molecular | C9H13BO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13BO3/c1-3-13-9-5-7(2)4-8(6-9)10(11)12/h4-6,11-12H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOc1cc(C)cc(c1)B(O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 180.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0958 |