Learn More
Ácido 3-etoxi-5-fluorobencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15439197
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15439197 250 mg 250 miligramos
15429197 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15439197
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52451.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850589-53-6
Fórmula molecular C8H10BFO3
Peso molecular (g/mol) 183.97
Número MDL MFCD07363779
Clave InChI OVVBLFYHZAMJIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-ethoxy-5-fluorophenyl boronic acid, 5-ethoxy-3-fluorophenylboronic acid, boronic acid,b-3-ethoxy-5-fluorophenyl, 3-ethoxy-5-fluorophenylboronicacid, acmc-209q3b, 3-ethoxy-5-fluoro-benzeneboronic acid, 3-ethoxy-5-fluoro-phenyl boronic acid, 3-ethoxy-5-fluorobenzeneboronicacid, 3-ethoxy-5-fluoranyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 44558175
Nombre IUPAC ácido (3-etoxi-5-fluorofenil)borónico
SMILES CCOC1=CC(F)=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 155°C to 158°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.97
Porcentaje de pureza 95%