Learn More
Ácido 3-etoxi-4-metoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424487 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11424487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20489.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 156°C to 160°C
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Solid