Learn More
Ácido 3-etoxi-4-metoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414487 5 g 5 g
11404487 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20489.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2651-55-0 | C10H11O4 | 195.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2651-55-0
Fórmula molecular C10H11O4
Peso molecular (g/mol) 195.20
Número MDL MFCD00276591
Clave InChI DMSAIFTWQMXOBE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzoic acid,3-ethoxy-4-methoxy, maybridge1_005010, 3-ethoxy-4-methoxybenzoicacid, acmc-1cqm3
PubChem CID 2822957
Nombre IUPAC Ácido 3-etoxi-4-metoxibenzoico
SMILES CCOC1=CC(=CC=C1OC)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 156°C to 160°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 98%