Learn More
3-Etoxi-4-metoxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496476 5 g 5 g
11406486 25 g 25 g
11416486 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24762.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1131-52-8 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-etoxi-4-metoxibenzaldehído se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1131-52-8
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00010128
Clave InChI VAMZHXWLGRQSJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxy-4-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy-4-methoxy, pubchem13135, 3-ethoxy-p-anisaldehyde, acmc-1ca82, 3-ethoxy-4methoxybenzaldehyde, 3ethoxy-4-methoxybenzaldehyde, ksc183c6j, 3-ethoxy-4-methoxybenzaldehyd, 4-methoxy-3-ethoxybenzaldehyde
PubChem CID 244728
Nombre IUPAC 3-etoxi-4-metoxibenzaldehído
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1)C=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 51°C to 53°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 99%