Learn More
3-Etoxi-4-hidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414057
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414057 500 g 500 g
11389489 25 g 25 g
11404057 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19478.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-32-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
It plays an important role as an antioxidant and is also used as a flavoring agent, in perfumes, and in organic synthesis. It holds anti-angiogenic, anti-inflammatory and antinociceptive properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Desempeña un papel importante como antioxidante y también se utiliza como aromatizante, en perfumes y en síntesis orgánica. Posee propiedades antiangiogénicas, antiinflamatorias y antinociceptivas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en etanol, éter y benceno.
Notas
Sensible al aire y la luz.& Proteja el producto de la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes y aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-32-4
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00006944
Clave InChI CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal
PubChem CID 8467
ChEBI CHEBI:48408
Nombre IUPAC 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehído
SMILES CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 75°C to 79°C
Punto de ebullición 285°C
Temperatura de inflamación 127°C (260°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 1073761
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,3859
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in ethanol,ether,benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%