Learn More
Ácido [3-etoxi-4-(etoxicarbonil)fenil]acético, Mikromol™
Descripción
Ácido [3-etoxi-4-(etoxicarbonil)fenil]acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic Acid |
| CAS | 99469-99-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H16 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Repaglinide Imp. B (EP), Repaglinide USP Related Compound B, Repaglinide USP RC B, [3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic Acid, Repaglinide Related Compound B, Repaglinide Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O5/c1-3-17-11-7-9(8-12(14)15)5-6-10(11)13(16)18-4-2/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1OCC |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-etoxi-4-etoxicarbonilfenil)acético |
| Mostrar más |