Learn More
3-etoxi-2-ciclopentenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethoxy-2-cyclopentenone |
| CAS | 22627-70-9 |
| Fórmula molecular | C7H10O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3-Ethoxy-2-cyclopenten-1-one, 1-Ethoxy-1-cyclopenten-3-one, 3-Ethoxy-2-cyclopentenone, 3-Ethoxycyclopent-2-en-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O2/c1-2-9-7-4-3-6(8)5-7/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCOC1=CC(=O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 3-etoxiciclopent-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 126.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0681 |