Learn More
3-etoxi-2-ciclohexen-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one |
| CAS | 5323-87-5 |
| Fórmula molecular | C8H12O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Cyclohexen-1-one, 3-ethoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one (ACI), 1-Ethoxy-2-cyclohexen-3-one, 3-Ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-Ethoxy-2-cyclohexenone, NSC 2826 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O2/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCOC1=CC(=O)CCC1 |
| Nombre IUPAC | 3-etoxiciclohex-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 140.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0837 |