Learn More
3-Etoxi-2-ciclohexen-1-ona, 99%
Código de producto. 10614962 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10614962 25 g Frasco de vidrio 25 g
10509430 10 g Frasco de vidrio 10 g
10167563 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10614962 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117880250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5323-87-5 | C8H12O2 | 140,18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5323-87-5
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.18
Número MDL MFCD00001580
Clave InChI JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone
PubChem CID 79216
Nombre IUPAC 3-etoxiciclohex-2-en-1-ona
SMILES CCOC1=CC(=O)CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Melocotón a blanco
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 76°C to 78°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OC6H7(=O)
Índice de refracción 1.5030 to 1.505
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación