Learn More
3-Etoxi-2-ciclohexen-1-ona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492327 50 g 50 g
11482327 10 g 10 g
11402337 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14224.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5323-87-5 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one is a useful intermediate for the preparation of 3-alkyl- or aryl-2-cyclohexen-1-ones, by addition of organometallic reagents and subsequent hydrolysis. It helps in kinetic enolate formation (LDA) and alkylation occurs at the 6-position, the Stork-Danheiser kinetic alkylation procedure, which has found extensive use in alicyclic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-etoxi-2-ciclohexen-1-ona es un intermediario útil para la preparación de 3-alquilo- o arilo-2-ciclohexen-1-onas, mediante la adición de reactivos organometálicos y la posterior hidrólisis. Ayuda en la formación de enolato cinético (LDA) y la alquilación se produce en la 6-posición, el procedimiento de alquilación cinética de Stork-Danheiser, que ha encontrado un uso extensivo en la síntesis alicíclica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Proteger del calor. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5323-87-5
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.18
Número MDL MFCD00001580
Clave InChI JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone
PubChem CID 79216
Nombre IUPAC 3-etoxiciclohex-2-en-1-ona
SMILES CCOC1=CC(=O)CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
Densidad 1.04
Punto de ebullición 76°C to 78°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.506
Cantidad 50 g
Beilstein 2042049
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza 99%