Learn More
Ácido 3-etoxi-2,4-difluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494447 5 g 5 g
15484447 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31812.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1017779-88-2 | C9H8F2O3 | 202.157 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017779-88-2
Fórmula molecular C9H8F2O3
Peso molecular (g/mol) 202.157
Número MDL MFCD09258723
Clave InChI KUOUFQUWQYELBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid, jrd
PubChem CID 46737640
Nombre IUPAC ácido 3-etoxi-2,4-difluorobenzoico
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1F)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Punto de fusión 134°C to 136°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.15
Porcentaje de pureza 97%