Learn More
3-Etoxi-1,2-propanodiol, TRC
Código de producto. 17982985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982985 1 g 1 g
17964445 5 g 5 g
17950985 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17982985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8927701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1874-62-0
Fórmula molecular C5 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 120.147
Sinónimo Glycerin 1-Ethyl Ether, Glycerol 1-Ethyl Ether, Glycerol α-Ethyl Ether, Glycerol α-Monoethyl Ethe
Nombre IUPAC 3-etoxipropano-1,2-diol
SMILES CCOCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxy-1,2-propanediol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O3/c1-2-8-4-5(7)3-6/h5-7H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0786
Porcentaje de pureza >95%