Learn More
3-etoxi-1,2,4-ditiazolidina-5-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethoxy-1,2,4-dithiazolidine-5-one |
| CAS | 178318-21-3 |
| Fórmula molecular | C4H5NO2S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Ethoxy-3H-1,2,4-dithiazol-3-one, EDITH |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5NO2S2/c1-2-7-4-5-3(6)8-9-4/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC1=NC(=O)SS1 |
| Peso molecular (g/mol) | 163.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.9762 |