Learn More
3-epi-telocinobufagina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-epi-Telocinobufagin |
| CAS | 948294-70-0 |
| Fórmula molecular | C24H34O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (3α,5β)-3,5,14-Trihydroxybufa-20,22-dienolide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34O5/c1-21-9-5-16(25)13-23(21,27)11-7-19-18(21)6-10-22(2)17(8-12-24(19,22)28)15-3-4-20(26)29-14-15/h3-4,14,16-19,25,27-28H,5-13H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19-,21-,22-,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@]12[C@]3([C@@]([C@]4(C)[C@](O)(CC3)C[C@H](O)CC4)(CC[C@]1(C)[C@H](CC2)C=5C=CC(=O)OC5)[H])[H] |
| Nombre IUPAC | 5-((3R,5S,8R,9S,10R,13R,14S,17R)-3,5,14-trihidroxi-10,13-dimetilhexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)-2H-piran-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 402.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.24 |